Propylamin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Propylamine, 1-Aminopropane
A11606.0F
A11606.AP
A11606.0FEA
3470
CZK
A11606.0F
A11606.AP
Propylamin 98%
Propylamin
Purity: 98%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.389
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂NH₂ Bod varu: 48…49 °C Bod tání: –83 °C Hustota: 0,719 Bod vzplanutí: –12 °C (10 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008205 CAS číslo: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 UN: 1277 ADR: 3,II Merck Index: 14,7843 |