Tisk…
Propylamin 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 2230 CZK
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propylamin 99+%, extra pure
Propylamin
Vzorec: H₃CCH₂CH₂NH₂
Bod varu: 48 °C (760 mmHg)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0,719 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008205
CAS číslo: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA