Tisk…
Pentylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
173940500 173940050 173942500
ACRO173940500EA 1850 CZK
ACRO173940500 ACRO173940050 ACRO173942500
Pentylamine 99%
Pentylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Bod varu: 104,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008236
CAS číslo: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00602
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %