Tisk…
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
74750-100G 74750-25G
SIAL74750-100GEA 13180 CZK
SIAL74750-100G SIAL74750-25G
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269.51
Bod varu: 349
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 0.8618
Bod vzplanutí: 110
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008159
CAS číslo: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9 III