Tisk…
Octadecylamine 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 3660 CZK
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecylamine 90% tech.
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Bod varu: 232 °C (32 mmHg)
Bod tání: 50…60 °C
Hustota: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008159
CAS číslo: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)