Tisk…
Hexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
219703-100ML 219703-5ML
SIAL219703-100MLEA 993 CZK
SIAL219703-100ML SIAL219703-5ML
Hexylamine, Sigma-Aldrich®
Hexylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –19 °C
Hustota: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008240
CAS číslo: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I