Tisk…
Hexadecylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100 8.22203.0500
8.22203.0100EA 1310 CZK
8.22203.0100 8.22203.0500
Hexadecylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hexadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43…46 °C
Hustota: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008158
CAS číslo: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 43 - 46 °C
Molar Mass 241.46 g/mol
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.4373 (50 °C, 589 nm)