Tisk…
Hexadecylamine tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22459.0B B22459.14 B22459.30
B22459.0BEA 3000 CZK
B22459.0B B22459.14 B22459.30
Hexadecylamine tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, technická kvalita
Hexadecylamine
Purity: 90% CAS No.: 143-27-1 Molecular Formula: CH3(CH2)15NH2 Formula Weight: 241.46 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4496 Melting Point: 42-47° Boiling Point: 144°/2mm Beilstein Reference: 1634065 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008158
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Bod varu: 144 °C (2 mmHg)
Bod tání: 42…47 °C
Hustota: 0,813
Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008158
CAS číslo: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,III