Tisk…
Hexadecylamine 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 978 CZK
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Hexadecylamine 90%
Hexadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Bod varu: 330 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38…47 °C
Hustota: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008158
CAS číslo: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %