Tisk…

Dodecylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

44172-25G 44172-5G
SIAL44172-25GEA 6280 CZK
SIAL44172-25G SIAL44172-5G
Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25…28 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008154
CAS číslo: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR