Dodecylamin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
A15515.22EA
937
CZK
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 124-22-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 115°(239°F)
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 64-66°/0.05mm
Beilstein Reference: 1633576
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008154
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Bod varu: 64…66 °C (0,05 mmHg) Bod tání: 27…31 °C Hustota: 0,802 Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008154 CAS číslo: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN: 3259 ADR: 8,II |