Tisk…
Butylamin 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 2540 CZK
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butylamin 99+%
Butylamin
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 78 °C (760 mmHg)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011690
CAS číslo: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01578
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA