Tisk…
Ethyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 1310 CZK
B25180.06 B25180.14
Ethyl isocyanate ≥98%
Ethyl isocyanate
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 60 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –50 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3,I