Tisk…

Pentyl isocyanate 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-Pentyl isocyanate

314320050 314320010
ACRO314320050EA 3940 CZK
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentyl isocyanate 98%
Pentyl isocyanate
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Bod varu: 136…137 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144846
CAS číslo: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR