Tisk…
Hexyl isocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isocyanic acid hexyl ester
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 5810 CZK
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Hexyl isocyanate 99%
Hexyl isocyanate
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod varu: 44 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,873 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037047
CAS číslo: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 2478
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %