Tisk…
Tripropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162690010 162690025
ACRO162690010EA 3580 CZK
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Vzorec: C₉H₂₁N
Bod varu: 156 °C (760 mmHg)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009363
CAS číslo: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine