Tisk…

Tributylamon, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

90781-10ML 90781-50ML
SIAL90781-10MLEA 1660 CZK
SIAL90781-10ML SIAL90781-50ML
Tributylamon, Sigma-Aldrich®
Tributylamon
Vzorec: C₁₂H₂₇N
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009431
CAS číslo: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR