Tributylamon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point:
Vzorec:
C₁₂H₂₇N Bod varu: 216 °C Bod tání: < –70 °C Hustota: 0,778 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009431 CAS číslo: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9618 |