Tisk…
Tributylamon 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 3760 CZK
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributylamon 99%
Tributylamon
Vzorec: C₁₂H₂₇N
Bod varu: 215 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,778 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009431
CAS číslo: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09691
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA