Tisk…

Triethylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA

90337-100ML 90337-25ML 90337-5ML
SIAL90337-100MLEA 28670 CZK
SIAL90337-100ML SIAL90337-25ML SIAL90337-5ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009051
CAS číslo: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR