Tisk…
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
90335-100ML 90335-1L 90335-250ML
SIAL90335-100MLEA 1680 CZK
SIAL90335-100ML SIAL90335-1L SIAL90335-250ML
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19
Bod varu: 90
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009051
CAS číslo: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM