Tisk…
jodmetan stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl iodide
67692-100ML 67692-1L 67692-500ML
SIAL67692-100MLEA 3430 CZK
SIAL67692-100ML SIAL67692-1L SIAL67692-500ML
jodmetan stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
MW: 141.94
Bod varu: 42.4
Bod tání: –66 °C
Hustota: 2.279
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001073
CAS číslo: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161