Tisk…
jodmetan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 1880 CZK
8.06064.0050 8.06064.1000
jodmetan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Bod varu: 42,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001073
CAS číslo: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161