Tisk…
jodetan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100 8.00896.0500
8.00896.0100EA 5840 CZK
8.00896.0100 8.00896.0500
jodetan stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001091
CAS číslo: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03846
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 4 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 155.97 g/mol
Boiling Point 69 - 73 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (18 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.513 (20 °C, 589 nm)
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)