Tisk…
jodetan 98% stabilizovaný, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl iodide
Stabilization: Stabilised with silver
332121000 332125000 332120025
ACRO332121000EA 2290 CZK
ACRO332121000 ACRO332125000 ACRO332120025
jodetan 98% stabilizovaný, pure
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Bod varu: 69…73 °C (760 mmHg)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001091
CAS číslo: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03846
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer silver