Tisk…
Dijódmetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050
8.18153.0025EA 2230 CZK
8.18153.0025 8.18153.0050
Dijódmetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dijódmetan
Vzorec: CH₂I₂
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001079
CAS číslo: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)