Tisk…
Dijódmetan 99+% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methylene iodide
Stabilization: stabilised with silver wire
169831000 169835000 169830250 169830025
ACRO169831000EA 3600 CZK
ACRO169831000 ACRO169835000 ACRO169830250 ACRO169830025
Dijódmetan 99+% stabilizovaný
Dijódmetan
Vzorec: CH₂I₂
MW: 267,84 g/mol
Bod varu: 181 °C (760 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 3,32 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001079
CAS číslo: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) Clear colorless to yellow to red to orange-brown
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Stabilizer Silver