Tisk…
2-Jódpropan 98+% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isopropyl iodide
164961000 164965000
ACRO164961000EA 2270 CZK
ACRO164961000 ACRO164965000
2-Jódpropan 98+% stabilizovaný
2-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 1,7 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001071
CAS číslo: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer copper
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)