1-Jódpropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Propyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
171883-100G
171883-500G
171883-5G
SIAL171883-100GEA
1870
CZK
SIAL171883-100G
SIAL171883-500G
SIAL171883-5G
1-Jódpropan, Sigma-Aldrich®
1-Jódpropan
Vzorec:
C₃H₇I Bod varu: 103 °C (1013 hPa) Bod tání: –98 °C Hustota: 1,741 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001095 CAS číslo: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 12,08047 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...