Tisk…
1-Iodoheptane ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with copper
B24206.18 B24206.30
B24206.18EA 1210 CZK
B24206.18 B24206.30
1-Iodoheptane ≥98% stabilizovaný
1-Iodoheptane
Stabilized with copper
Vzorec: C₇H₁₅I
MW: 226,1 g/mol
Bod varu: 203…205 °C
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,379
Bod vzplanutí: 78 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001104
CAS číslo: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8