Tisk…
1-Iodododecane 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with silver
250090250 250091000 250095000
ACRO250090250EA 1600 CZK
ACRO250090250 ACRO250091000 ACRO250095000
1-Iodododecane 98% stabilizovaný
1-Iodododecane
Vzorec: C₁₂H₂₅I
Bod varu: 159…160 °C (15 mmHg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001088
CAS číslo: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper