1-Iododecane ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with copper
A16173.14
A16173.18
A16173.30
A16173.14EA
1260
CZK
A16173.14
A16173.18
A16173.30
1-Iododecane ≥98% stabilizovaný
1-Iododecane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 2050-77-3
Molecular Formula: C10H21I
Formula Weight: 268.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -16°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 1735228
MDL No.: MFCD00001085
Vzorec:
C₁₀H₂₁I Bod varu: 264 °C Bod tání: –16 °C Hustota: 1,257 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001085 CAS číslo: 2050-77-3 EINECS: 218-104-1 |