Tisk…
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with copper
A15368.14 A15368.22
A15368.14EA 2410 CZK
A15368.14 A15368.22
1,6-Diiodohexane ≥98% stabilizovaný
1,6-Diiodohexane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 629-09-4 Molecular Formula: I(CH2)6I Formula Weight: 337.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5852 Boiling Point: 123-128°/4mm Beilstein Reference: 1280128 MDL No.: MFCD00001103
Vzorec: C₆H₁₂I₂
MW: 337,97 g/mol
Bod varu: 123…128 °C (4 mmHg)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 2,052
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001103
CAS číslo: 629-09-4
EINECS: 211-073-5