Tisk…
1,2-Diiodoethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03019.06 L03019.14
L03019.06EA 755 CZK
L03019.06 L03019.14
1,2-Diiodoethane ≥98%
1,2-Diiodoethane
Purity: 98% CAS No.: 624-73-7 Molecular Formula: ICH2CH2I Formula Weight: 281.86 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 1730870 MDL No.: MFCD00001093
Vzorec: C₂H₄I₂
MW: 281.86
Bod varu: 206
Bod tání: 80…84 °C
Hustota: 2.130
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001093
CAS číslo: 624-73-7
EINECS: 210-859-5