Tisk…

1,10-Diiododecane ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A10803.09 A10803.18 A10803.30
A10803.09EA 1130 CZK
A10803.09 A10803.18 A10803.30
1,10-Diiododecane ≥97%
1,10-Diiododecane

Purity: 97% CAS No.: 16355-92-3 Molecular Formula: I(CH2)10I Formula Weight: 394.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 197-200°/12mm Beilstein Reference: 1738614 MDL No.: MFCD00001086

Vzorec: C₁₀H₂₀I₂
Bod varu: 197…200 °C (12 mmHg)
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 2,350
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001086
CAS číslo: 16355-92-3
EINECS: 240-415-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR