Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 2180 CZK
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Vzorec: C₃H₄F₄O
Bod varu: 109 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,47 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004676
CAS číslo: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %