2,2,2-Trifluorethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Vzorec:
C₂H₃F₃O Bod varu: 74…75 °C Bod tání: –44 °C Hustota: 1,391 Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004672 CAS číslo: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3,III |