Tisk…
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 1510 CZK
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, extra pure
2,2,2-Trifluoroethanol
Vzorec: C₂H₃F₃O
Bod varu: 77…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004672
CAS číslo: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm