Tisk…
1-Iodoperfluorooctane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
269960100 269960500
ACRO269960100EA 1270 CZK
ACRO269960100 ACRO269960500
1-Iodoperfluorooctane 98%
1-Iodoperfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₇I
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25 °C
Hustota: 2,04 g/cm³
Bod vzplanutí: >115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001064
CAS číslo: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %