1-Iodoperfluorodecane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21845.06
B21845.14
B21845.06EA
2090
CZK
B21845.06
B21845.14
1-Iodoperfluorodecane ≥97%
1-Iodoperfluorodecane
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Vzorec:
C₁₀F₂₁I Bod varu: 195…200 °C Bod tání: 63…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001065 CAS číslo: 423-62-1 EINECS: 207-030-5 |