1-Iodoperfluorbutane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16671.06
A16671.14
A16671.22
A16671.06EA
1060
CZK
A16671.06
A16671.14
A16671.22
1-Iodoperfluorbutane ≥97%
1-Iodoperfluorbutane
Purity: 97%
CAS No.: 423-39-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3I
Formula Weight: 345.93
Refractive Index: 1.3290
Odour: Pungent
Boiling Point: 67°
Beilstein Reference: 1777546
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001062
Vzorec:
C₄F₉I Bod varu: 67 °C Bod tání: –89 °C to –87 °C Hustota: 2,010 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001062 CAS číslo: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 UN: 3082 ADR: 9,III |