1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21654.06
B21654.14
B21654.06EA
3360
CZK
B21654.06
B21654.14
1,6-Diiodoperfluorohexane ≥97%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Purity: 97%
CAS No.: 375-80-4
Molecular Formula: I(CF2)6I
Formula Weight: 553.86
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: 25°
Boiling Point: 115°/100mm
Beilstein Reference: 1822186
MDL No.: MFCD00042264
Vzorec:
C₆F₁₂I₂ Bod varu: 115 °C (100 mmHg) Bod tání: 25 °C Hustota: 2,357 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042264 CAS číslo: 375-80-4 EINECS: 206-794-7 |