1,4-Diiodoperfluorobutane ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 375-50-8
Molecular Formula: C4F8I2
Formula Weight: 453.84
Refractive Index: 1.4294
Melting Point: -9°
Boiling Point: 85°/100mm
Beilstein Reference: 1777548
MDL No.: MFCD00042263
Vzorec:
C₄F₈I₂ Bod varu: 85 °C (100 mmHg) Bod tání: –9 °C Hustota: 2,487 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042263 CAS číslo: 375-50-8 EINECS: 206-788-4 |