Kyselina trifluoroctová
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
28903
28904
28901
28902
PIER28903EA
7330
CZK
PIER28903
PIER28904
PIER28901
PIER28902
Kyselina trifluoroctová
Kyselina trifluoroctová
Vzorec:
C₂HF₃O₂ Bod varu: 71,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –15 °C Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS číslo: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...