Tisk…
Kyselina trifluoroctová 100%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Packaged under nitrogen.
153112EEA 5470 CZK
153112E
Kyselina trifluoroctová 100%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Bod varu: 71,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah Min. 99,80 %
Hodnota barvy Max. 10 APHA
Netěkavé látky Max. 0,005 %
Transmitance (210 nm) Min. 30 %
Transmitance (220 nm) Min. 60 %
Transmitance (230 nm) Min. 85 %
Transmitance (240 nm) Min. 95 %
Transmitance (250 nm) Min. 99 %
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022