Kyselina trifluoroctová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06374.AC
L06374.AE
L06374.AP
L06374.ACEA
989
CZK
L06374.AC
L06374.AE
L06374.AP
Kyselina trifluoroctová ≥99%
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: C2HF3O2
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Vzorec:
CF₃COOH Bod varu: 72…73 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 1,480 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS číslo: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |