Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99.5% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
293810010 293810025 293810250 293811000 293812500
ACRO293810010EA 20260 CZK
ACRO293810010 ACRO293810025 ACRO293810250 ACRO293811000 ACRO293812500
Kyselina trifluoroctová 99.5% for biochemistry
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Bod varu: 72 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,535 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm