Tisk…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L01693.06 L01693.22
L01693.06EA 1940 CZK
L01693.06 L01693.22
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone ≥98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 1522-22-1 Molecular Formula: C5H2F6O2 Formula Weight: 208.06 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 69-71° Beilstein Reference: 1790138 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000426
Vzorec: C₅H₂F₆O₂
Bod varu: 69…71 °C
Hustota: 1,486
Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000426
CAS číslo: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II