Tisk…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 2040 CZK
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 70…71 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,47 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000426
CAS číslo: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %