Tisk…
Fluoroacetone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
151780010 151780050
ACRO151780010EA 2850 CZK
ACRO151780010 ACRO151780050
Fluoroacetone 97%
Fluoroacetone
Vzorec: C₃H₅FO
MW: 76,07 g/mol
Bod varu: 75 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,054 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000451
CAS číslo: 430-51-3
EINECS: 207-064-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %